SAB4501970
Anti-NDUFS6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
CI-13kD-A, Complex I-13kD-A, NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 6, NADH-ubiquinone oxidoreductase 13 kDa-A subunit
Größe auswählen
346,00 €
Voraussichtliches Versanddatum04. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
346,00 €
Voraussichtliches Versanddatum04. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 13 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NDUFS6(4726)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 75-124
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)