Merck
SAB4301894
Sigma-Aldrich
Anti-SCGB3A1
affinity isolated antibody
Synonym(e):
HIN-1, LU105, PnSP-2, UGRP2
Größe auswählen
100 μL
298,00 €
298,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
298,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
298,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1: 20-100
Hinterlegungsnummer
NP_443095
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SCGB3A1(92304)
Immunogen
Synthetic peptide of human SCGB3A1
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)