Merck
SAB4301655
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM62
affinity isolated antibody
Synonym(e):
DEAR1
Größe auswählen
100 μL
298,00 €
298,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
298,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
298,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Hinterlegungsnummer
NP_060677
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TRIM62(55223)
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to residues near the N terminal of human tripartite motif containing 62
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)