Merck
SAB4301604
Sigma-Aldrich
Anti-HCN4
affinity isolated antibody
Synonym(e):
SSS2
Größe auswählen
100 μL
329,00 €
329,00 €
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
329,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
329,00 €
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:10-1:50
Hinterlegungsnummer
NP_005468
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HCN4(10021)
Immunogen
Synthetic peptide of human hyperpolarization activated cyclic nucleotide gated potassium channel 4
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)