Merck
SAB4301392
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-EPHA7 (pTyr791) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
EHK3, EK11, HEK11
Größe auswählen
100 μL
379,00 €
379,00 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
379,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
379,00 €
Auf LagerDetails
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
112 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotyp
IgG
Hinterlegungsnummer
NP_004431.1.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... EPHA7(2045)
Spezifität
The antibody detects endogenous levels of EPHA7only when phosphorylated at tyrosine 791.
Immunogen
Peptide sequence around phosphorylation site of tyrosine 791 (A-V-Y(p)-T-T) derived from Human EPHA7 .
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)