SAB4300655
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-FNRB, Anti-ITGB1, Anti-MDF2, Anti-MSK12, Anti-VLAB
Größe auswählen
491,00 €
Größe auswählen
About This Item
491,00 €
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Integrin β1 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
115-135 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(V-V-N-P-K)
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGB1(3688)
Allgemeine Beschreibung
The antibody detects endogenous level of total Integrin β1 (CD29) protein.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)