SAB4300511
Anti-MARCKS (Ab-162) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-80K-L antibody produced in rabbit, Anti-FLJ14368 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ90045 antibody produced in rabbit, Anti-MACS antibody produced in rabbit, Anti-myristoylated alanine-rich protein kinase C substrate antibody produced in rabbit
Größe auswählen
341,00 €
Größe auswählen
About This Item
341,00 €
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~80 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(K-K-S-F-K)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MARCKS(4082)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)