SAB4300462
Anti-C-RAF antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-CRAF antibody produced in rabbit, Anti-NS5 antibody produced in rabbit, Anti-Raf-1 antibody produced in rabbit, Anti-c-Raf antibody produced in rabbit, Anti-v-raf-1 murine leukemia viral oncogene homolog 1 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
401,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Größe auswählen
About This Item
401,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Produktbezeichnung
Anti-RAF1 (Ab-338) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~73 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(R-D-S-S-Y)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAF1(5894)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)