SAB4300438
Anti-ZAP70 (Ab-493) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-FLJ17670 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ17679 antibody produced in rabbit, Anti-SRK antibody produced in rabbit, Anti-STD antibody produced in rabbit, Anti-zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa antibody produced in rabbit
Größe auswählen
301,00 €
Größe auswählen
About This Item
301,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~70 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(S-Y-Y-T-A)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZAP70(7535)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)