Merck
SAB4300310
Sigma-Aldrich
Anti-JUNB (Ab-79) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-AP-1 antibody produced in rabbit, Anti-jun B proto-oncogene antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μG
301,00 €
301,00 €
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
301,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
301,00 €
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~43 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(G-A-S-L-K)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... JUNB(3726)
Immunogen
Peptide sequence around aa. 77-81 (G-A-S-L-K), according to the protein JUNB.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Zielbeschreibung
Transcription factor involved in regulating gene activity following the primary growth factor response. Binds to the DNA sequence 5'-TGA[CG]TCA-3'.
Physikalische Form
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)