SAB4300082
Anti-phospho-PLCG1 (pTyr783) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-PLC-II antibody produced in rabbit, Anti-PLC1 antibody produced in rabbit, Anti-PLC148 antibody produced in rabbit, Anti-PLCgamma1 antibody produced in rabbit, Anti-phospholipase C, gamma 1 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
485,00 €
Größe auswählen
About This Item
485,00 €
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~155 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(G-F-YP-V-E)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr783)
Angaben zum Gen
human ... PLCG1(5335)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)