Wichtige Dokumente
SAB4200799
Anti-Shiga Toxin 1, B Subunit-FITC antibody, Mouse monoclonal
clone 13C4, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-SLT-1 B subunit, Anti-SLT-1b, Verocytotoxin 1 subunit B, Anti-Shiga-like toxin 1 subunit B, Anti-Verotoxin 1 subunit B, Anti-stxB
Größe auswählen
321,30 €
Listenpreis459,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
321,30 €
Listenpreis459,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am28. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
13C4, monoclonal
Beschreibung
Research area: Microbiome
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
E. coli
Lagerbedingungen
protect from light
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 2-4 μg/test using human RAMOS cells pretreated with recombinant Shiga toxin 1, B subunit
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)