Wichtige Dokumente
SAB4200698
Anti-MR-Pro ADM antibody, Mouse monoclonal
clone 2E12E6, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Midregional proadrenomedullin
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E12E6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 5 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using human recombinant peptide of MR-Pro ADM (amino acid 45-92).
indirect ELISA: 30-60 ng/mL using human recombinant peptide of MR-Pro ADM (amino acid 45-92) for coating.
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADM (133)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)