Wichtige Dokumente
SAB4200566
Anti-KHSRP antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-FBP2, Anti-FUBP2, Anti-KH-type splicing regulatory protein, Anti-KSRP, Anti-MGC99676
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~82 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using lysates of human HEK-293T cells
western blot: 0.25-0.50 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KHSRP(8570)
mouse ... Khsrp(16549)
rat ... Khsrp(171137)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)