Wichtige Dokumente
SAB4200489
Anti-Occludin (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-OCLN
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~65 kDa
Speziesreaktivität
human, dog
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human colon.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using MDCK cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of Caco-2 cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OCLN(100506658)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Complex Phenotype of Mice Lacking Occludin, a Component of Tight Junction Strands