Wichtige Dokumente
SAB4200478
Monoclonal Anti-FUS antibody produced in mouse
clone FUS-4, tissue culture supernatant
Synonym(e):
Monoclonal Anti-75 kDa DNA-pairing protein, Monoclonal Anti-ALS6, Monoclonal Anti-FUS1, Monoclonal Anti-HNRNPP2, Monoclonal Anti-POMP75, Monoclonal Anti-TLS, Monoclonal Anti-fused in sarcoma, Monoclonal Anti-fusion gene in myxoid liposarcoma, Monoclonal Anti-heterogeneous nuclear ribonucleoprotein P2, Monoclonal Anti-translocated in liposarcoma protein
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
tissue culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
FUS-4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~70 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:500-1:1000 using formalin-fixed and paraffin embedded rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 1:200-1:400 using using HeLa or HepG2 cells.
western blot: 1:1000-1:2000 using lysates of G361 cells.
Isotyp
IgM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FUS(2521)
mouse ... Fus(233908)
rat ... Fus(317385)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)