Wichtige Dokumente
SAB4200413
Monoclonal Anti-LIN28 antibody produced in mouse
clone L28.5, tissue culture supernatant
Synonym(e):
Monoclonal Anti-CSDD1, Monoclonal Anti-LIN28A, Monoclonal Anti-ZCCHC1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
tissue culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
L28.5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~28 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
western blot: 1:8,000-1:16,000 using extracts of Ntera-2 cells.
Isotyp
IgM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LIN28A(79727)
mouse ... Lin28a(83557)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)