Wichtige Dokumente
SAB4200343
Anti-MLL2 antibody, Mouse monoclonal
clone MLL2-A, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-MLL2 antibody produced in mouse, Anti-AAD10, Anti-ALL1-related protein, Anti-ALR, Anti-CAGL114, Anti-Histone-lysine N-methyltransferase, Anti-KMS, Anti-KMT2B, Anti-KMT2D, Anti-Kabuki make-up syndrome, Anti-Kabuki mental retardation syndrome, Anti-MLL4, Anti-Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia 2, Anti-TNRC21
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MLL2-A, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~17 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.2-0.5 μg/mL using using human MLL2 partial fusion protein (immunogen)
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MLL2(8085)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)