Wichtige Dokumente
SAB4200337
Anti-phospho-RasGRP1(pThr184) antibody, Mouse monoclonal
clone p-RasGRP1-1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-CALDAG-GEFI, Anti-CALDAG-GEFII, Anti-RAS guanyl releasing protein 1 (calcium and DAG-regulated) hRasGRP1
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
p-RasGRP1-1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~90 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human RasGRP1
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr184)
Angaben zum Gen
human ... RASGRP1(10125)
mouse ... Rasgrp1(19419)
rat ... Rasgrp1(29434)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)