Wichtige Dokumente
SAB4200210
Anti-Phospholipase A2 (CPLA2) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CPLA2-alpha, Anti-Group IVA, Anti-PLA2G4A PLA2G4, Anti-cytosolic phospholipase A2
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~100 kDa
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 2-4 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over expressing human cPLA2
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... cPLA2(5321)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verlinkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)