Wichtige Dokumente
SAB4200146
Anti-AMSH-LP / STAMBPL1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-ALMalpha, Anti-AMSH-FP, Anti-AMSH-like protease, Anti-STAM binding protein-like 1, Anti-associated molecule with the SH3 domain of STAM (AMSH) like protein
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~50 kDa
Speziesreaktivität
monkey, canine, human, rat, bovine, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
western blot: 5-10 μg/mL using using whole extracts of rat NRK cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STAMBPL1(57559)
mouse ... Stambpl1(76630)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence
- western blotting
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)