Wichtige Dokumente
SAB4200100
Anti-ATG13 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
ATG13 Antibody - Anti-ATG13 antibody produced in rabbit, Atg13 Antibody, Anti-Autophagy-related protein 13
Größe auswählen
313,60 €
Listenpreis448,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
313,60 €
Listenpreis448,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~65 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells and 0.5-1 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 or rat PC12 cells.
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KIAA0652(9776)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)