SAB3701099
Anti-Mouse IgG (H+L)-Rhodamine antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
TRITC
Größe auswählen
242,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
242,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
donkey
Qualitätsniveau
Konjugat
rhodamine conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
ELISA: suitable
direct immunofluorescence: suitable
flow cytometry: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Rekonstituierung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)