SAB3700115
Anti-Dog IgG (H+L)-Fluorescein antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
FITC
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Konjugat
fluorescein conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
dog
Methode(n)
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Spezifität
Immunogen
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Rekonstituierung
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable