Merck
SAB3500928
Sigma-Aldrich
Anti-AVIAN INFLUENZA A M2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Größe auswählen
100 μG
501,00 €
501,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
501,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
501,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
virus
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Immunogen
Antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide from amino terminus of H5N1 M2.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Verlinkung
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500928.
Physikalische Form
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodim azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)