Merck
SAB3500186
Sigma-Aldrich
Anti-APC10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ANAPC10, Anti-Anaphase promoting complex 10
Größe auswählen
100 μG
359,00 €
359,00 €
Voraussichtliches Versanddatum03. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
359,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
359,00 €
Voraussichtliches Versanddatum03. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ANAPC10(10393)
Immunogen
APC10 antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the center of human APC10.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Verlinkung
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500186.
Physikalische Form
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)