Merck
SAB3500139
Sigma-Aldrich
Anti-TCC52 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CT102, Anti-DCAF12, Anti-DDB1 and CUL4 associated factor 12, Anti-Testis cancer centrosome-related protein 52, Anti-WDR40A
Größe auswählen
100 μG
359,00 €
359,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
359,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
359,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Biologische Quelle
chicken
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DCAF12(25853)
Immunogen
TCC52 antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the carboxy terminus of human TCC52.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Verlinkung
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500139.
Physikalische Form
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)