Merck
SAB2900165
Sigma-Aldrich
Anti-ADRA1B (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
adrenergic alpha 1b receptor, alpha 1b, alpha 1b adrenergic receptor, alpha 1b adrenoceptor, alpha-1b-adrenergic
Größe auswählen
50 μG
484,00 €
484,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
484,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
484,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADRA1B(147)
Immunogen
Synthetic 20 amino acid peptide from C-terminal cytoplasmic domain of human ADRA1B. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla (100%); Monkey, Marmoset (95%); Mouse, Hamster, Elephant (85%).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)