SAB2702249
Monoclonal Anti-HA tag antibody produced in mouse
clone GT134, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Mouse Anti-Hemagglutinin tag
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT134, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1000-10000
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable