Merck
SAB2501497
Sigma-Aldrich
Anti-FGL1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-HFREP1, Anti-HP-041, Anti-LFIRE1, Anti-MGC12455, Fibrinogen-like 1
Größe auswählen
100 μG
475,00 €
475,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
475,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
475,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, bovine, pig, canine, rabbit, mouse, human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FGL1(2267)
Immunogen
Peptide with sequence ETRVKQQQVKIKQ, from the internal region of the protein sequence according to NP_004458.3
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)