SAB2501084
Anti-UEV1/CROC1 (221 AA Isoform B) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CIR1, Anti-CROC1, Anti-UEV1, Anti-Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 1
Größe auswählen
419,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
419,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Biologische Quelle
goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UBE2V1(7335)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)