Merck
SAB2501078
Sigma-Aldrich
Anti-U2AF1L4 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FLJ35525, Anti-MGC33901, Anti-U2 small nuclear RNA auxiliary factor 1-like 4, Anti-U2AF1-RS3, Anti-U2AF1L3
Größe auswählen
100 μG
419,00 €
419,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
419,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
419,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, human, mouse, canine
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Immunogen
Peptide with sequence C-EDGERAVAELSNR from the internal region of the protein sequence according to NP_001035515.1 ; NP_659424.2.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)