Merck
SAB2500599
Sigma-Aldrich
Anti-LMO7/FBXO20 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FBX20, Anti-FBXO20, Anti-KIAA0858, Anti-LIM domain only 7, Anti-LOMP
Größe auswählen
100 μG
419,00 €
419,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
419,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
419,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LMO7(4008)
Immunogen
Peptide with sequence ESTCVSASLPRS from the internal region of the protein sequence according to AAD33924.1.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)