SAB2102760
Anti-ZEB2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-KIAA0569, Anti-SIP1, Anti-SMADIP1, Anti-Zinc finger E-box binding homeobox 2
Größe auswählen
423,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
423,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
136 kDa
Speziesreaktivität
human, pig
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZEB2(9839)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Eigenschaften
Sequenz
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)