SAB2102038
Anti-RORA (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-MGC119326, Anti-MGC119329, Anti-NR1F1, Anti-RAR-related orphan receptor A, Anti-ROR1
Größe auswählen
498,00 €
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
498,00 €
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
53 kDa
Speziesreaktivität
mouse, horse, human, goat, guinea pig, dog, rat, bovine
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RORA(6095)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)