SAB2100988
Anti-GTF2E2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-FE, Anti-General transcription factor IIE, polypeptide 2, β 34kDa, Anti-TF2E2, Anti-TFIIE-B
Größe auswählen
423,00 €
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Größe auswählen
About This Item
423,00 €
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
33 kDa
Speziesreaktivität
rabbit, goat, rat, mouse, dog, guinea pig, horse, bovine, human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GTF2E2(2961)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)