SAB2100753
Anti-FAM134B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-FLJ20152, Anti-FLJ22155, Anti-FLJ22179, Anti-Family with sequence similarity 134, member B
Größe auswählen
423,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
423,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
55 kDa
Speziesreaktivität
bovine, rabbit, rat, horse, mouse, guinea pig, human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FAM134B(54463)
Immunogen
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)