SAB1413281
Monoclonal Anti-RLF antibody produced in mouse
clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
RLF
About This Item
Konjugat
unconjugated
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
37.73 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~0.3-1 μg/μL
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a, kappa
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
NM_012421
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
-10 to -25°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RLF(6018)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequenz
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)