SAB1412661
ANTI-RXRA antibody produced in mouse
clone 3D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ00280, FLJ00318, FLJ16020, FLJ16733, RXRA
Größe auswählen
492,00 €
Voraussichtliches Versanddatum13. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
492,00 €
Voraussichtliches Versanddatum13. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 43.89 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RXRA(6256)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MLGSWPARTFHPGACVSRRPSAPWKHTASGKDSPDLRFSEHGVSQEFWAGGLVAVLEMTPSPSPWGTQEGPAGMCSLWVVGWCPCRGAGVRDLVLVHAGVWCKHVCAVQRDACGESRTPAPPRKGGAVTSVLCLFLIKTFPLFSYKFASCKQVHKDPPLVKSGFE
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)