Merck
SAB1412351
Sigma-Aldrich
ANTI-HMX2 antibody produced in mouse
clone 2D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
H6L, HMX2, Nkx5-2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.63 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HMX2(3167)
Immunogen
HMX2 (NP_005510, 125 a.a. ~ 224 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PAGSPSPGSERPRDGGAERQAGAAKKKTRTVFSRSQVYQLESTFDMKRYLSSSERACLASSLQLTETQVKTWFQNRRNKWKRQLSAELEAANMAHASAQT
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable