Merck
SAB1412108
Sigma-Aldrich
ANTI-TNIK antibody produced in mouse
clone 3D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
TNIK
Größe auswählen
100 μG
492,00 €
492,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
492,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
492,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 37.73 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNIK(23043)
Allgemeine Beschreibung
Germinal center kinases (GCKs), such as TNIK, are characterized by an N-terminal kinase domain and a C-terminal GCK domain that serves a regulatory function (Fu et al., 1999 [PubMed 10521462]).[supplied by OMIM
Immunogen
TNIK (AAH55427, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MKKVTDYSSSSEESESSEEEEEDGESETHDGTVAVSDIPRLIPTGAPGSNEQYNVGMVGTHGLETSHADSFSGSISREGTLMIRETSGEKKRSGHSDSNGFAGHINLPDL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)