SAB1411977
ANTI-TYK2 antibody produced in mouse
clone 5A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
JTK1, TYK2
Größe auswählen
418,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
418,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5A4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.41 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TYK2(7297)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
PVCHLRLLAQAEGEPCYIRDSGVAPTDPGPESAAGPPTHEVLVTGTGGIQWWPVEEEVNKEEGSSGSSGRNPQASLFGKKAKAHKAFGQPADRPREPLWA
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)