Merck
SAB1411486
Sigma-Aldrich
Anti-ADPGK antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
2610017G09Rik, ADP-GK, DKFZp434B195
Größe auswählen
100 μG
368,00 €
368,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
368,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 54.1 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADPGK(83440)
Allgemeine Beschreibung
ADPGK (EC 2.7.1.147) catalyzes the ADP-dependent phosphorylation of glucose to glucose-6-phosphate and may play a role in glycolysis, possibly during ischemic conditions (Ronimus and Morgan, 2004 [PubMed 14975750]).[supplied by OMIM
Immunogen
ADPGK (AAH06112.1, 1 a.a. ~ 497 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALWRGSAYAGFLALAVGCVFLLEPELPGSALRSLWSSLCLGPAPAPPGPVSPEGRLAAAWDALIVRPVRRWRRVAVGVNACVDVVLSGVKLLQALGLSPGNGKDHSILHSRNDLEEAFIHFMGKGAAAERFFSDKETFHDIAQVASEFPGAQHYVGGNAALIGQKFAANSDLKVLLCGPVGPKLHELLDDNVFVPPESLQEVDEFHLILEYQAGEEWGQLKAPHANRFIFSHDLSNGAMNMLEVFVSSLEEFQPDLVVLSGLHMMEGQSKELQRKRLLEVVTSISDIPTGIPVHLELASMTNRELMSSIVHQQVFPAVTSLGLNEQELLFLTQSASGPHSSLSSWNGVPDVGMVSDILFWILKEHGRSKSRASDLTRIHFHTLVYHILATVDGHWANQLAAVAAGARVAGTQACATETIDTSRVSLRAPQEFMTSHSEAGSRIVLNPNKPVVEWHREGISFHFTPVLVCKDPIRTVGLGDAISAEGLFYSEVHPHY
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)