SAB1411064
Anti-NLRP2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CLR19.9, FLJ20510, NALP2, NBS1, PAN1, PYPAF2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 120.5 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NLRP2(55655)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MVSSAQMGFNLQALLEQLSQDELSKFKYLITTFSLAHELQKIPHKEVDKADGKQLVEILTTHCDSYWVEMASLQVFEKMHRMDLSERAKDEVREAALKSFNKRKPLSLGITRKERPPLDVDEMLERFKTEAQAFTETKGNVICLGKEVFKGKKPDKDNRCRYILKTKFREMWKSWPGDSKEVQVMAERYKMLIPFSNPRVLPGPFSYTVVLYGPAGLGKTTLAQKLMLDWAEDNLIHKFKYAFYLSCRELSRLGPCSFAELVFRDWPELQDDIPHILAQARKILFVIDGFDELGAAPGALIEDICGDWEKKKPVPVLLGSLLNRVMLPKAALLVTTRPRALRDLRILAEEPIYIRVEGFLEEDRRAYFLRHFGDEDQAMRAFELMRSNAALFQLGSAPAVCWIVCTTLKLQMEKGEDPVPTCLTRTGLFLRFLCSRFPQGAQLRGALRTLSLLAAQGLWAQTSVLHREDLERLGVQESDLRLFLDGDILRQDRVSKGCYSFIHLSFQQFLTALFYTLEKEEEEDRDGHTWDIGDVQKLLSGVERLRNPDLIQAGYYSFGLANEKRAKELEATFGCRMSPDIKQELLRCDISCKGGHSTVTDLQELLGCLYESQEEELVKEVMAQFKEISLHLNAVDVVPSSFCVKHCRNLQKMSLQVIKENLPENVTASESDAEVERSQDDQHMLPFWTDLCSIFGSNKDLMGLAINDSFLSASLVRILCEQIASDTCHLQRVVFKNISPADAHRNLCLALRGHKTVTYLTLQGNDQDDMFPALCEVLRHPECNLRYLGLVSCSATTQQWADLSLALEVNQSLTCVNLSDNELLDEGAKLLYTTLRHPKCFLQRLSLENCHLTEANCKDLAAVLVVSRELTHLCLAKNPIGNTGVKFLCEGLRYPECKLQTLVLWNCDITSDGCCDLTKLLQEKSSLLCLDLGLNHIGVKGMKFLCEALRKPLCNLRCLWLWGCSIPPFSCEDLCSALSCNQSLVTLDLGQNPLGSSGVKMLFETLTCSSGTLRTLRLKIDDFNDELNKLLEEIEEKNPQLIIDTEKHHPWAERPSSHDFMI
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable