Wichtige Dokumente
06-1125
Sigma-Aldrich
Anti-Ipaf(NLRC4-)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
NLR family, CARD domain containing 4, NOD-like receptor C4, caspase recruitment domain family, member 12, ICE-protease activating factor, nucleotide-binding oligomerization domain, leucine rich repeat and CARD domain containing 4, NLR family CARD domain-
Größe auswählen
100 μG
416,00 €
416,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
416,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
416,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GNL3(26354)
Allgemeine Beschreibung
Ipaf, auch als NLRC4 bekannt, ist ein humanes CED-4-Homolog und es wird angenommen, dass es ein Aktivator von Pro-Caspase-1 ist und möglicherweise auch an der Aktivierung von Caspase-1 als Reaktion auf proinflammatorische und apoptotische Reize beteiligt ist. Es wird durch p53 eingeleitet und ist an der p53-abhängigen Apoptose beteiligt. Es wird angenommen, dass Ipaf eine Rolle bei der Aktivierung des angeborenen Immunsystems spielt.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt Ipaf an der LRR4-Domäne.
Immunogen
Epitop: LRR4-Domäne
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das humanem Ipaf (NLRC4) an der LRR4-Domäne entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Ipaf(NLRC4)-Antikörper ist zur Verwendung in IC und WB für den Nachweis von Ipaf (NLRC4) validiert.
Forschungsunterkategorie
Apoptose und Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Western-Blot-Analyse: 1 μg/ml dieses Antikörpers wies Ipaf in 10 μg Gewebelysat der humanen Lunge nach.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer früheren Charge wies Ipaf in NIH/3T3-Zellen nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Gewebelysat der humanen Lunge.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Ipaf in 10 µg Gewebelysat der humanen Lunge nach.
Zielbeschreibung
~ 112 kDa gemessen.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Gewebelysat aus humaner Lunge
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
An activating NLRC4 inflammasome mutation causes autoinflammation with recurrent macrophage activation syndrome.
Canna, SW; de Jesus, AA; Gouni, S; Brooks, SR; Marrero, B; Liu, Y; DiMattia, MA; Zaal et al.
Nature Genetics null
Congfei Xu et al.
Nature communications, 9(1), 4092-4092 (2018-10-07)
The NLRP3 inflammasome is a well-studied target for the treatment of multiple inflammatory diseases, but how to promote the current therapeutics remains a large challenge. CRISPR/Cas9, as a gene editing tool, allows for direct ablation of NLRP3 at the genomic
Xiangyang Xiong et al.
Frontiers in neuroscience, 16, 816752-816752 (2022-03-22)
Sleep deprivation (SD) induces systemic inflammation that promotes neuronal pyroptosis. The purpose of this study was to investigate the effect of an antioxidant modafinil on neuronal pyroptosis and cognitive decline following SD. Using a mouse model of SD, we found
Rossana G Iannitti et al.
Nature communications, 7, 10791-10791 (2016-03-15)
Dysregulated inflammasome activation contributes to respiratory infections and pathologic airway inflammation. Through basic and translational approaches involving murine models and human genetic epidemiology, we show here the importance of the different inflammasomes in regulating inflammatory responses in mice and humans
Ho Yin Pekkle Lam et al.
Parasitology international, 77, 102119-102119 (2020-04-14)
Angiostrongylus cantonensis is a metastrongyloid nematode that causes eosinophilic meningoencephalitis in humans. A high infestation of A. cantonensis can cause permanent brain damage or even death. The inflammasome is an oligomeric molecular platform that can detect microbial pathogens and activate