Merck
SAB1410889
Sigma-Aldrich
Anti-PCCB antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp451E113
Größe auswählen
100 μG
417,00 €
417,00 €
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
417,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 58.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PCCB(5096)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a subunit of the propionyl-CoA carboxylase (PCC) enzyme, which is involved in the catabolism of propionyl-CoA. PCC is a mitochondrial enzyme that probably acts as a dodecamer of six alpha subunits and six beta subunits. This gene encodes the beta subunit of PCC. Defects in this gene are a cause of propionic acidemia type II (PA-2). (provided by RefSeq)
Immunogen
PCCB (NP_000523.2, 1 a.a. ~ 539 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAALRVAAVGARLSVLASGLRAAVRSLCSQATSVNERIENKRRTALLGGGQRRIDAQHKRGKLTARERISLLLDPGSFVESDMFVEHRCADFGMAADKNKFPGDSVVTGRGRINGRLVYVFSQDFTVFGGSLSGAHAQKICKIMDQAITVGAPVIGLNDSGGARIQEGVESLAGYADIFLRNVTASGVIPQISLIMGPCAGGAVYSPALTDFTFMVKDTSYLFITGPDVVKSVTNEDVTQEELGGAKTHTTMSGVAHRAFENDVDALCNLRDFFNYLPLSSQDPAPVRECHDPSDRLVPELDTIVPLESTKAYNMVDIIHSVVDEREFFEIMPNYAKNIIVGFARMNGRTVGIVGNQPKVASGCLDINSSVKGARFVRFCDAFNIPLITFVDVPGFLPGTAQEYGGIIRHGAKLLYAFAEATVPKVTVITRKAYGGAYDVMSSKHLCGDTNYAWPTAEIAVMGAKGAVEIIFKGHENVEAAQAEYIEKFANPFPAAVRGFVDDIIQPSSTRARICCDLDVLASKKVQRPWRKHANIPL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)