Merck
SAB1410762
Sigma-Aldrich
Anti-LSP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
WP34, pp52
Größe auswählen
100 μG
368,00 €
368,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
368,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 37.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LSP1(4046)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes an intracellular F-actin binding protein. The protein is expressed in lymphocytes, neutrophils, macrophages, and endothelium and may regulate neutrophil motility, adhesion to fibrinogen matrix proteins, and transendothelial migration. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogen
LSP1 (AAH01785.1, 1 a.a. ~ 339 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEASSDPGAEEREELLGPTAQWSVEDEEEAVHEQCQHERDRQLQAQDEEGGGHVPERPKQEMLLSLKPSEAPELDEDEGFGDWSQRPEQRQQHEGAQGTLDSGEPPQCRSPEGEQEDRPGLHAYEKEDSDEVHLEELSLSKEGPGPEDTVQDNLGAAGAEEEQEEHQKCQQPRTPSPLVLEGTIEQSSPPLSPTTKLIDRTESLNRSIEKSNSVKKSQPDLPISKIDQWLEQYTQAIETAGRTPKLARQASIELPSMAVASTKSRWETGEVQAQSAAKTPSCKDIVAGDMSKKSLWEQKGGSKTSSTIKSTPSGKRYKFVATGHGKYEKVLVEGGPAP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)