Merck
SAB1410607
Sigma-Aldrich
Anti-RPA4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HSU24186, MGC120333, MGC120334
Größe auswählen
100 μG
368,00 €
368,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
368,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 28.9 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPA4(29935)
Allgemeine Beschreibung
Replication protein A (RPA) is an essential factor for DNA double-strand break repair and cell cycle checkpoint activation. This gene encodes the 32-kDa subunit of the RPA, which associates with the 70- and 13-kDa subunits to form a trimeric RPA complex. (provided by RefSeq)
Immunogen
RPA4 (NP_037479.1, 1 a.a. ~ 261 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSKSGFGSYGSISAADGASGGSDQLCERDATPAIKTQRPKVRIQDVVPCNVNQLLSSTVFDPVFKVRGIIVSQVSIVGVIRGAEKASNHICYKIDDMTAKPIEARQWFGREKVKQVTPLSVGVYVKVFGILKCPTGTKSLEVLKIHVLEDMNEFTVHILETVNAHMMLDKARRDTTVESVPVSPSEVNDAGDNDESHRNFIQDEVLRLIHECPHQEGKSIHELRAQLCDLSVKAIKEAIDYLTVEGHIYPTVDREHFKSAD
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)