Merck
SAB1410520
Sigma-Aldrich
Anti-BSCL2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GNG3LG, HMN5, MGC4694, SPG17
Größe auswählen
100 μG
368,00 €
368,00 €
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
368,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 44.5 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BSCL2(26580)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes protein seipin, which is located in the endoplasmic reticulum and may be important for lipid droplet morphology. Mutations in this gene have been associated with congenital generalized lipodystrophy type 2 or Berardinelli-Seip syndrome, a rare autosomal recessive disease characterized by a near absence of adipose tissue and severe insulin resistance. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
BSCL2 (AAH09866.2, 1 a.a. ~ 400 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVNDPPVPALLWAQEVGQVLAGRARRLLLQFGVLFCTILLLLWVSVFLYGSFYYSYMPTVSHLSPVHFYYRTDCDSSTTSLCSFPVANVSLTKGGRDRVLMYGQPYRVTLELELPESPVNQDLGMFLVTISCYTRGGRIISTSSRSVMLHYRSDLLQMLDTLVFSSLLLFGFAEQKQLLEVELYADYRENSYVPTTGAIIEIHSKRIQLYGAYLRIHAHFTGLRYLLYNFPMTCAFIGVASNFTFLSVIVLFSYMQWVWGGIWPRHRFSLQVNIRKRDNSRKEVQRRISAHQPGAGPEGQEESTPQSDVTEDGESPEDPSGTEGQLSEEEKPDQQPLSGEEELEPEASDGSGSWEDAALLTEANLPAPAPASASAPVLETLGSSEPAGGALRQRPTCSSS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)