Merck
SAB1410259
Sigma-Aldrich
Anti-CTF1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CT-1, CT1
Größe auswählen
100 μG
368,00 €
368,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
368,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 21.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CTF1(1489)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a secreted cytokine that induces cardiac myocyte hypertrophy in vitro. It has been shown to bind and activate the ILST/gp130 receoptor. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
CTF1 (NP_001321.1, 1 a.a. ~ 201 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRREGSLEDPQTDSSVSLLPHLEAKIRQTHSLAHLLTKYAEQLLQEYVQLQGDPFGLPSFSPPRLPVAGLSAPAPSHAGLPVHERLRLDAAALAALPPLLDAVCRRQAELNPRAPRLLRRLEDAARQARALGAAVEALLAALGAANRGPRAEPPAATASAASATGVFPAKVLGLRVCGLYREWLSRTEGDLGQLLPGGSA
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)